Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para electrodos Orion™, BNC a E DIN (Knick, Schott, WTW)
Código de producto. 10274442
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Tapón de rosca
Entrada de medidor:
BNC
Punta 2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Entrada de medidor Tamaño de la unidad
10274442 Tapón de rosca BNC cada uno
11722867 Tapón de rosca Punta 2 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10274442 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 91CBNC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.85€
    122.85€ / paquete de 1
    Ahorro 27.00€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Convierta un electrodo con un conector al conector requerido de otro medidor utilizando los cables adaptadores de electrodos Thermo Scientific™ Orion™.
Convierta un electrodo con un conector al conector requerido de otro medidor utilizando los cables adaptadores de electrodos Thermo Scientific™ Orion™.
  • Para usar con medidores que tienen BNC, estándar de EE. UU., ciertos LEMO, británicos, E DIN, radiómetro, pines de referencia de 2 mm o entradas de cable pelado
  • Los electrodos deben tener un estándar de EE. UU., tapón de rosca, Karl Fisher o conectores BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Tapón de rosca
Descripción BNC; tapón de rosca; cable desconectable con conector BNC
Para utilizar con (equipo) Medidores con conectores de pines de referencia de 2 mm, Medidores con conectores BNC, Metros con conectores británicos, Medidores con ciertos conectores LEMO, Medidores con conectores E DIN, Medidores con conectores Radiómetro, Medidores con conectores de entrada de cable pelado, Medidores con conectores estándar de EE.UU.
Tipo Cables de adaptador de electrodo
Entrada de medidor BNC