Learn More
Thermo Scientific™ Celdas de conductividad de 4 electrodos Orion™ DuraProbe™
Código de producto. 10357602
Change view
Click to view available options
Constante de celda:
0,475 cm^-1
0,475 cm^-1
0,55 cm^-1
Tipos de conector:
8 pines Mini DIN
Longitud del cable (imperial):
5 ft
5 pies
10 ft
20 ft
32 ft
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Constante de celda Tipos de conector Longitud del cable (imperial) unitSize
10357602 0,55 cm^-1 8 pines Mini DIN 10 ft 1 PCS
10255772 0,475 cm^-1 8 pines Mini DIN 5 pies 1 PCS
10592013 0,475 cm^-1 8 pines Mini DIN 10 ft cada uno
11718216 0,475 cm^-1 8 pines Mini DIN 20 ft cada uno
10142992 0,475 cm^-1 8 pines Mini DIN 32 ft cada uno
11778216 0,55 cm^-1 8 pines Mini DIN 5 ft cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10357602 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 013610MD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine prácticamente los errores de interferencia de campo marginal con nuestras celdas de conductividad de 4 electrodos, que son extremadamente precisas en una amplia diversidad de condiciones.
Elimine prácticamente todos los errores de interferencia del campo periférico con las avanzadas celdas de conductividad de 4 electrodos Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™. Diseñadas para ser duraderas y extremadamente precisas en una amplia diversidad de condiciones.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011010A y 011010 son de vidrio/platino, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm-1 y se emplean en laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 1 μS/cm y 200 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011020A, 011020 y 9902BN son de vidrio/platino, tienen una constante de celda nominal de 0,1 cm-1 y se emplean en laboratorio con agua ultrapura; el intervalo de medición está comprendido entre 0,1 μS/cm y 100 μS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011050MD, 011050A y 011050 son de epoxi/platino, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm-1 y se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 1 μS/cm –y 20 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011510MD y 011510 son de epoxi/grafito, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm-1 y se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 10 μS/cm y– 200 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 013016MD, 013016A y 013016D son de acero (V4A), tienen una constante de celda nominal de 0,1 cm-1 y se emplean en laboratorio con agua ultrapura; el intervalo de medición está comprendido entre 0,01 μS/cm y 300 μS/cm.
La celda de conductividad de 2 electrodos 018020MD es de vidrio/platino, tiene una constante de celda nominal de 10 cm-1 y se emplea en soluciones con alta concentración de electrolitos; el intervalo de medición está comprendido entre 10 μS/cm –y 2000 mS/cm.
Recomendada para:
Se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda 0,55 cm^-1
Tipos de conector 8 pines Mini DIN
Para utilizar con (equipo) Medidores de conductividad Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star y Versa Star Pro
Tipos de sensores Celda de grafito de 4 electrodos
Tipo Celda de conductividad de 4 electrodos, conector Mini-Din
Descripción Sonda de conductividad/temperatura, 4 celdas, K = 0,55 cm-1, mide de 10μS a 200 mS, cable de 3 metros
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,59 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 15 mm
Longitud del cable (imperial) 10 ft
Longitud del cable (métrico) 3 m
Material Cuerpo de epoxi
Intervalos de medición De 10 μS/cm a 200 mS/cm
Inmersión mín. 35 mm
Método de almacenamiento Se almacena en agua destilada o desionizada entre mediciones; para conservar hasta el día siguiente o durante un intervalo de tiempo prolongado, debe enjuagarse y almacenarse en un lugar seco
Sonda Sonda de conductividad con sensor de temperatura ATC integrado
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.