Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Dissolved Oxygen/BOD Probe
Código de producto. 10233021
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Accesorios para sondas de OD/DBO
Electrodo de OD, conector BNC
Embudo de desagüe con barra agitadora
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10233021 Accesorios para sondas de OD/DBO 1 PCS
10161161 Embudo de desagüe con barra agitadora cada uno
11787697 Accesorios para sondas de OD/DBO cada uno
10748781 Electrodo de OD, conector BNC cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10233021 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 970801
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Convierta cualquier medidor de pH en un medidor de oxígeno disuelto con esta sonda de oxígeno disuelto/DBO.
Convierta cualquier medidor de pH en un medidor de oxígeno disuelto con la sonda de oxígeno disuelto/DBO Thermo Scientific™ Orion™.
Características:
  • Sensor de O2 polarográfico y circuitería de estado sólido en parte superior de la sonda; convierte la corriente en voltaje para lectura de OD directa
  • Conecte la sonda al medidor de pH portátil o de sobremesa, lea el OD en un intervalo de 0 a 14 ppm
  • Exactitud, ±0,05 ppm/2% de lectura (el valor superior) a una temperatura comprendida entre 15° y 35°C (de 59° a 95°F) (temperatura de muestra no superior a 10°C de temperatura de calibración)
  • El termocompensador doble corrige la permeabilidad de membrana y la solubilidad de O2
  • Ideal para prueba de DBO: el embudo de desagüe suministrado se adapta a una botella de DBO de 300 ml; barra agitadora magnética incorporada
  • Responde al 96 % de cambio en <30 s; consumo de O2 de 0,1μg/h.
  • Módulo de electrolito/membrana roscado. No es necesario sustituir la membrana, sino que basta reemplazar el módulo después de usarlo ∽3 meses aproximadamente
Información para pedidos:
Peso, 8 oz (225 g). Dimensiones: 1,87″ de diámetro externo (48 mm) en la parte superior, 0,5″ de diámetro externo (13 mm) en la sección de sensor y 240 mm de longitud
Sustituciones:
Módulo de membrana/electrolito 13-299-81
Baterías, Óxido de plata, Tipo 10L14 (paquete de dos). 13-299-83
Embudo de desagüe con barra agitadora 13-299-82
Incluye:
Dos baterías 10L14 de óxido de plata, dos módulos de membrana/electrolito, embudo de desbordamiento, barra de agitación incorporada, cable de 75 cm de longitud, conector estándar EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de sensores Sensor de oxígeno disuelto polarográfico
Incluye 1 pre-filled membrane cap for 970899WP, 970800
Para utilizar con (equipo) Sonda de oxígeno disuelto/DBO
Tipo Accesorios para sondas de OD/DBO
Dissolved Oxygen (Concentration Range) De 0 ppm a 14 ppm
Temperatura de funcionamiento (métrico) 15°C a 35°C
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.