Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Cyanide Combination Ion Selective Electrode
Código de producto. 10549131
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
BNC resistente al agua
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10549131 BNC resistente al agua cada uno
10039150 BNC cada uno
10232591 Tapón de rosca cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10549131 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9606BNWP
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Mida los iones de cianuro en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, precisa y económica con estos electrodos de cianuro.
Measure cyanide ions in aqueous solutions quickly, simply and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Cyanide Electrodes.
No es necesario ningún electrodo de referencia independiente con este electrodo, de forma que resulta idóneo para su uso con pequeños volúmenes de muestras.
  • Número de catálogo de estándares de calibración: Consulte el manual de instrucciones
  • Número de catálogo de ISA requerido: 951011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC resistente al agua
Descripción Modelo 9606BNWP; combinación de cianuro
Junta La junta de líquido de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación
Material Epoxy
Para utilizar con (equipo) Medidores de ISE
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C to 80°C
Tipo Electrodo de selección de iones