Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Cyanide Combination Ion Selective Electrode
Descripción
Measure cyanide ions in aqueous solutions quickly, simply and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Cyanide Electrodes.
No es necesario ningún electrodo de referencia independiente con este electrodo, de forma que resulta idóneo para su uso con pequeños volúmenes de muestras.
- Número de catálogo de estándares de calibración: Consulte el manual de instrucciones
- Número de catálogo de ISA requerido: 951011
Tekniske data
Tekniske data
| Tipos de conector | BNC |
| Descripción | Con conector BNC |
| Junta | La junta de líquido de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación |
| Material | Epoxy |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de ISE |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C to 80°C |
| Tipo | Electrodo de selección de iones |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?