Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de cloruro Orion™, con conector BNC
Descripción
Mida el cloruro libre en el intervalo de 1 x 10-5M a 1M con los electrodos de cloruro Thermo Scientific™ Orion™.
- Estándares de calibración: 941706 (0,1 M NaCl); 941707 (100 ppm Cl); 941708 (1000 ppm Cl)
- ISA requerido: 940011 o 941709/CISA
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Water testing, wastewater, brines, salt in food, plant tissues, acids, concrete, total chlorine in coal, chloride titrations |
| Tipos de conector | BNC resistente al agua |
| Descripción | Combinación de estado sólido ionplus Sure-Flow |
| Junta | Sure-Flow Junction |
| Material | Epoxy |
| Certificaciones/conformidad | 4500-NO3 D, Orion Method 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31 |
| Para utilizar con (equipo) | Los electrodos de cloruro se pueden utilizar en cualquier medidor ISE con una conexión BNC. Los electrodos también se pueden utilizar en medidores con una variedad de entradas cuando se utiliza un cable adaptador. |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C to 80°C |
| Tipo | Electrodo de ion selectivo combinado |