Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de cloruro Orion™, con conector BNC
Descripción
Mida el cloruro libre en el intervalo de 1 x 10-5M a 1M con los electrodos de cloruro Thermo Scientific™ Orion™.
- Estándares de calibración: 941706 (0,1 M NaCl); 941707 (100 ppm Cl); 941708 (1000 ppm Cl)
- ISA requerido: 940011 o 941709/CISA
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Tapón de rosca |
| Descripción | Semicelda de estado sólido |
| Para utilizar con (equipo) | Los electrodos de cloruro se pueden utilizar en cualquier medidor ISE con una conexión BNC. Los electrodos también se pueden utilizar en medidores con una variedad de entradas cuando se utiliza un cable adaptador. |
| Tipo | Electrodo de ion selectivo combinado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.