Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de cloruro Orion™, con conector BNC
Código de producto. 10171111
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
BNC resistente al agua
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10171111 BNC cada uno
10430063 Tapón de rosca cada uno
10599511 BNC resistente al agua cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10171111 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9417BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1108.01€
    900.91€ / paquete de 1
    Ahorro 207.10€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Mida el cloruro libre en el intervalo de 1 x 10-5 M a 1 M con los electrodos de cloruro Thermo Scientific™ Orion™.
Mida el cloruro libre en el intervalo de 1 x 10-5M a 1M con los electrodos de cloruro Thermo Scientific™ Orion™.
  • Estándares de calibración: 941706 (0,1 M NaCl); 941707 (100 ppm Cl); 941708 (1000 ppm Cl)
  • ISA requerido: 940011 o 941709/CISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Water testing, wastewater, brines, salt in food, plant tissues, acids, concrete, total chlorine in coal, chloride titrations
Tipos de conector BNC
Descripción Semicelda de estado sólido
Material Epoxy
Certificaciones/conformidad 4500-NO3 D, Orion Method 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31
Electrodo. Half-cell. Use with Orion Sure-Flow reference 900100 or 900200.
Para utilizar con (equipo) Los electrodos de cloruro se pueden utilizar en cualquier medidor ISE con una conexión BNC. Los electrodos también se pueden utilizar en medidores con una variedad de entradas cuando se utiliza un cable adaptador.
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C to 80°C
Tipo Electrodo de ion selectivo combinado