Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de cadmio Orion™ con conector BNC resistente al agua
Descripción
Mida los iones de cadmio en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla y económica con los electrodos de cadmio Thermo Scientific™ Orion™. Este electrodo no precisa de un electrodo de referencia independiente, de forma que resulta idóneo para su uso con pequeños volúmenes de muestras.
Este electrodo no precisa de un electrodo de referencia independiente, de forma que resulta idóneo para su uso con pequeños volúmenes de muestras.
Productos relacionados
- Estándares de calibración: Consulte el manual de instrucciones
- ISA requerido: 940011
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC resistente al agua |
| Descripción | Modelo 9448BN; combinación de cadmio Orion |
| Junta | La junta Sure-Flow de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de ISE |
| Tipo | Electrodo de ion selectivo combinado |