Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adapters for Polarographic Dissolved Oxygen Probes
Código de producto. 11798236
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sonda de oxígeno disuelto Orion (laboratorio o campo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11798236 Sonda de oxígeno disuelto Orion (laboratorio o campo) cada uno
11708246 Sonda de oxígeno disuelto Orion (laboratorio o campo) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11798236 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 080160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ayude a garantizar un rendimiento óptimo y adecuado de la sonda con los adaptadores de DBO Thermo Scientific™ Orion™ para sondas de oxígeno disuelto polarográficas.
Help ensure proper and optimal probe performance with Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adapters for Polarographic Dissolved Oxygen Probes. Adapters include stir funnel and electrode adapter sleeve for BOD bottle.
Warranty: Out of box.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Adaptador BOD
Para utilizar con (equipo) Sonda de oxígeno disuelto Orion (laboratorio o campo)
Tipo Adaptador BOD
Incluye Embudo de agitación y manguito adaptador de electrodo
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.