Learn More
Thermo Scientific™ Sonda y paletas del agitador automático Orion™
Código de producto. 18805803
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
21 x 2 x 2 cm
21 × 2 × 2 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
18805803 21 x 2 x 2 cm cada uno
11926069 21 × 2 × 2 cm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18805803 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 096019WA
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Utilice esta sonda para agitador con nuestros medidores de sobremesa para agitar soluciones con una mejor precisión sin la dificultad de utilizar una placa y una barra agitadora.
Utilice la sonda de agitador Thermo Scientific™ Orion Star™ para agitar los estándares y las muestras y mejorar la precisión de la medición sin la dificultad de separar la placa y las barras de agitación. El producto está diseñado para su uso con medidores Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, medidores de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ serie A210 y medidores de sobremesa antiguos de la serie Orion Star™. El medidor proporciona alimentación y controla la sonda de agitador Orion Star™ con cinco velocidades de agitación optimizadas. La sonda encaja en el soporte de electrodo, lo que facilita la introducción y extracción de las muestras y simplifica el aclarado. Las paletas se pueden sustituir para ampliar la vida de las sondas de agitador Orion™ Star.
Idóneo para el soporte de electrodos con brazo basculante 96019.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Stirrer jack
Diámetro (imperial) 0.6 in. round (stirring paddle)
Descripción Stirrer Probe
Diámetro (métrico) 1,5 cm redonda (paleta de agitación)
Tipo Meter Accessories
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21 x 2 x 2 cm
Incluye Orion Star series stirrer probe with replaceable stirring paddle
Peso (imperial) 0.8 lb.
Peso (métrico) 0.3 kg
Para utilizar con (equipo) Medidores Orion Star y sistema Orion 960 TitratorPLUS
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.