Learn More
Thermo Scientific™ Sonda y paletas del agitador automático Orion™
Código de producto. 11926069
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
21 × 2 × 2 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11926069 21 × 2 × 2 cm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11926069 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor O96019
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice esta sonda para agitador con nuestros medidores de sobremesa para agitar soluciones con una mejor precisión sin la dificultad de utilizar una placa y una barra agitadora.
Utilice la sonda de agitador Thermo Scientific™ Orion Star™ para agitar los estándares y las muestras y mejorar la precisión de la medición sin la dificultad de separar la placa y las barras de agitación. El producto está diseñado para su uso con medidores Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, medidores de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ serie A210 y medidores de sobremesa antiguos de la serie Orion Star™. El medidor proporciona alimentación y controla la sonda de agitador Orion Star™ con cinco velocidades de agitación optimizadas. La sonda encaja en el soporte de electrodo, lo que facilita la introducción y extracción de las muestras y simplifica el aclarado. Las paletas se pueden sustituir para ampliar la vida de las sondas de agitador Orion™ Star.
Idóneo para el soporte de electrodos con brazo basculante 96019.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Toma del agitador
Diámetro (imperial) 0,6 pulg redonda (paleta de agitación)
Descripción Sonda de agitador Orion serie Star para medidores de sobremesa
Diámetro (métrico) 1,5 cm redonda (paleta de agitación)
Tipo Accesorios de medidores
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21 × 2 × 2 cm
Incluye Sonda de agitador Orion de la serie Star con paleta de agitación reemplazable
Peso (imperial) 0,8 lb
Peso (métrico) 0,3 kg
Para utilizar con (equipo) Medidores Orion Star y sistema Orion 960 TitratorPLUS
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.