Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ AquaPro™, bulbo resistente, cuerpo de vidrio, conector BNC resistente al agua; cable de 1 m
Código de producto. 11772837
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC (impermeable)
BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines
WPBNC
Material:
Cuerpo de vidrio
Cuerpo epóxico
Tipo:
Electrodo combinado de pH
Electrodo combinado de pH de doble succión AG/AgCl, conector BNC resistente al agua
Electrodo combinado de pH de unión doble de AG/AgCl, conector Mini-DIN
Tipo de punta:
Bulbo reforzado
Estándar
Punta de superficie plana
Semimicro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Material Tipo Tipo de punta unitSize
11772837 WPBNC Cuerpo epóxico Electrodo combinado de pH de doble succión AG/AgCl, conector BNC resistente al agua Estándar 1 PCS
10636043 BNC (impermeable) Cuerpo de vidrio Electrodo combinado de pH Semimicro cada uno
11722817 WPBNC Cuerpo de vidrio Electrodo combinado de pH de doble succión AG/AgCl, conector BNC resistente al agua Bulbo reforzado 1 PCS
10809610 BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines Cuerpo epóxico Electrodo combinado de pH de unión doble de AG/AgCl, conector Mini-DIN Estándar cada uno
11772827 BNC (impermeable) Cuerpo epóxico Electrodo combinado de pH Semimicro cada uno
10308861 WPBNC Cuerpo epóxico Electrodo combinado de pH de doble succión AG/AgCl, conector BNC resistente al agua Punta de superficie plana cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11772837 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9156APWP
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lea muestras de líquidos viscosos de forma rápida y precisa sin que la muestra entre en contacto con iones de plata con ayuda de estos electrodos de combinación de pH.
Lea muestras de líquidos viscosos de forma rápida y precisa sin que la muestra entre en contacto con iones de plata con ayuda de los electrodos combinados de pH Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™. Estos electrodos, que tienen un sistema de referencia de junta doble abierto y resistente a las obstrucciones, son ideales para mediciones en muestras que contienen proteínas o tampones TRIS y que no contienen mercurio. Los electrodos requieren un mantenimiento mínimo porque no hay solución de llenado; en su lugar, cuentan con una referencia de gel de polímero.
Los electrodos presentan mayor vida útil, bajo mantenimiento, tiempo de respuesta rápido y juntas limpias. El sistema de referencia patentado y el diseño de junta doble impiden que los iones de plata entren en contacto con la muestra.
  • Mediciones de pH de 0 a 14
  • Intervalo de temperatura: De 0° a 60 °C (de 0° a 140 °F)
  • Elección de conectores con cable de 1 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cuerpo epóxico
Tipos de conector WPBNC
Junta Abierto
Material Cuerpo epóxico
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 60 °C
Tipo Electrodo combinado de pH de doble succión AG/AgCl, conector BNC resistente al agua
Para utilizar con (aplicación) Uso general, uso pesado, uso de campo y laboratorio
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH Orion
Referencia interna Unión doble de Ag/AgCl
Exactitud relativa del pH ± 0,02
Requisitos de almacenamiento Almacenar en solución de almacenamiento de pH, Orion 910001. Almacenar en un vaso de precipitado de solución de almacenamiento o montar en el frasco de almacenamiento en el que se suministró el electrodo.
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 140 °F
Tipo de punta Estándar
Longitud (imperial) 4,72 in
Longitud del cable (imperial) 39 in
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,47 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.