Learn More
Thermo Scientific™ Métodos preprogramados Orion™ AquaMate en dispositivo USB
Código de producto. 14805071
Click to view available options
Tipo:
Dispositivo de memoria USB
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 14805071
Marca: Thermo Scientific™ AQ0USB
Utilice los métodos preprogramados Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate en un dispositivo USB con más de 260 métodos preprogramados en los espectrofotómetros Orion™ AquaMate
Utilice los métodos preprogramados Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate en el dispositivo USB con más de 260 métodos preprogramados para composiciones químicas de reacción Orion™, CHEMetrics y Merck en los espectrofotómetros Orion™ AquaMate 8000 UV-Vis y Orion™ AquaMate 7000 Vis. Se pueden añadir, eliminar o modificar los métodos preprogramados en los espectrofotómetros Orion™ AquaMate en cualquier momento.
  • Compatibles con los espectrofotómetros AquaMate 8000 UV-Vis y AquaMate 7000 Vis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Dispositivo de memoria USB
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Orion AquaMate
Incluye Más de 260 métodos preprogramados compatibles con varias marcas líderes de reactivos