Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de celdas Orion™ AquaMate™
Descripción
Utilice las torretas/carruseles de soporte para viales Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate con espectrofotómetros UV-Vis AquaMate 8000 y Vis AquaMate 7000. Seleccione entre carruseles de 1 posición, 3 posiciones y 6 posiciones con soportes para viales redondos de 13-24 mm, viales cuadrados de 10 mm, viales rectangulares de 20-50 mm o viales rectangulares de 100 mm.
- El espectrofotómetro UV-Vis AquaMate 8000 incluye los tres portaceldas. El espectrofotómetro Vis AquaMate 7000 incluye el portaceldas de 3 posiciones y los portaceldas adicionales se deben adquirir por separado.
- El portaceldas de AquaMate de 3 posiciones, n.º de cat. AQ003C, incluye un soporte ajustable para viales de 13 mm a 25 mm, un soporte para viales rectangulares de 20 o 50 mm y un soporte para viales cuadrados de 10 mm.
- El portaceldas de AquaMate de 6 posiciones, n.º de cat. AQ006C, es ideal para mediciones de varias muestras en viales cuadrados de 10 mm. Con una posición reservada para muestra vacía, el portaceldas de 6 posiciones permite el análisis automatizado de hasta cinco muestras.
- El portaceldas de AquaMate de 1 posiciones, n.º de cat. AQ001C, admite un único vial cuadrado de 10 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de celdas de 1 posiciones |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros AquaMate 8000 UV-Vis y AquaMate 7000 Vis |
| Admite | Vial cuadrado de 10 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.