Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos líquidos y de análisis Orion™ AQUAfast™
Código de producto. 15199192
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Alto rango de COD
Amoníaco
Bajo rango de COD
DQO
Fluoruro
Fosfato
Manganeso
Nitrato
Nitrógeno, total
Rango medio de COD
pH
temp:
0,5 a 25 mg/l N
De 0 a 150 mg/l de O2
De 0 a 1500 mg/l de O2
De 0 a 15000 mg/l de O2
De 0,01 a 0,7 mg/l Mn
De 0,02 a 1,1 mg/l P
De 0,02 a 1,6 mg/l P
De 0,02 a 2,5 mg/l de N
De 0,05 a 2 mg/l F
De 0,06 a 5 mg/l de PO4
De 1 a 30 mg/l de N
De 1 a 50 mg/l de N
De 5 a 150 mg/l de N
pH de 6,5 a 8,4
Tamaño de la unidad:
2 PCS
25 TEST
50 PCS
50 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo temp Tamaño de la unidad
15199192 Nitrógeno, total De 5 a 150 mg/l de N paquete de 50
11742218 Fluoruro De 0,05 a 2 mg/l F 50 PCS
11757757 pH pH de 6,5 a 8,4 2 PCS
15169192 Manganeso De 0,01 a 0,7 mg/l Mn paquete de 100
15189192 Nitrógeno, total 0,5 a 25 mg/l N paquete de 50
15109202 Fosfato De 0,02 a 1,1 mg/l P paquete de 50
15119202 Fosfato De 0,02 a 1,6 mg/l P 50 PCS
15179192 Nitrato De 1 a 30 mg/l de N paquete de 50
15129192 Amoníaco De 1 a 50 mg/l de N paquete de 50
15199182 Amoníaco De 0,02 a 2,5 mg/l de N paquete de 50
15129202 Fosfato De 0,06 a 5 mg/l de PO4 paquete de 50
11722188 DQO De 0 a 1500 mg/l de O2 25 TEST
11742188 DQO De 0 a 15000 mg/l de O2 paquete de 25
11762188 DQO De 0 a 150 mg/l de O2 25 TEST
15904012 Alto rango de COD De 0 a 15000 mg/l de O2 cada uno
15914012 Bajo rango de COD De 0 a 150 mg/l de O2 cada uno
15924012 Rango medio de COD De 0 a 1500 mg/l de O2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 15199192 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ACD007
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Utilice los tubos de reacción, tubos de digestión y reactivos líquidos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast para realizar pruebas colorimétricas, incluidos fluoruro, COD, nitrógeno total y fosfato total.
Utilice los reactivos líquidos, tubos de reacción y tubos de digestión Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast con los colorímetros Orion™ AQUAfast y los espectrofotómetros Vis y UV-Vis Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate. Los tubos de reacción y digestión contienen la cantidad exacta de reactivo, están hechos de vidrio óptico especial y son compatibles con el termorreactor Orion™ AQUAfast COD165. Los tubos de digestión miden la demanda química de oxígeno (COD), el nitrógeno total y el fosfato total. Los tubos de reacción miden el amoníaco, el nitrato y el fosfato. Los reactivos líquidos se mezclan de forma rápida y sencilla en la solución y miden fluoruro (SPADNS), hidrazina y pH.
Los cambios de los niveles de nutrientes pueden alterar el delicado equilibrio de los ecosistemas y contaminar el agua potable. Las pruebas con tubos facilitan la determinación de las concentraciones de especies en las muestras.
En el medidor Orion AQ3700 hay preprogramadas pruebas con tubos de reacción y tubos de digestión. Algunas de las pruebas indicadas solo tienen componentes líquidos, como nuestra prueba AC2009 SPADNS para fluoruro; otras tienen reactivos líquidos y en tabletas o líquidos y en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubos de digestión HR de nitrógeno total AQUAfast, paquete de 50
Formato Tubo de digestión
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700
Incluye Conjunto de 5: 50 tubos de digestión HR de hidróxido de nitrógeno total, 50 paquetes de polvo reactivo de persulfato, 50 paquetes de polvo reactivo A de nitrógeno total, 50 paquetes de polvo reactivo B de nitrógeno total, 50 tubos de reacción Acid LR/HR de nitrógeno total
Cantidad 50 tubos
temp De 5 a 150 mg/l de N
Accesorios recomendados Termorreactor AQUAfast COD165 (n.º de cat. COD165)
Método de prueba Digestión con persulfato
Tipo Nitrógeno, total
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • total nitrogen hydroxide LR/HR tube
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.