Learn More
- Home
- Products
- Medición de turbidez
- Accesorios y piezas de repuesto para turbidímetros
- Thermo Scientific™ Kits de análisis químicos Orion™ AQUAfast™ II
Thermo Scientific™ Kits de análisis químicos Orion™ AQUAfast™ II
Código de producto. 15119192| Código de producto. | Tipo | temp | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15119192 | Aluminio | De 0,01 a 0,25 mg/l | 100 tests | paquete de 100 |
| 11712238 | Alcalinidad | De 5 a 200 mg/l de CaCO3 | 100 pruebas | 100 PCS |
| 11782218 | Aluminio | De 0.01 a 0.3 mg/l de Al | 50 pruebas | 50 PCS |
| 11752218 | Amoníaco | De 0.02 a 1 mg/l de N | 50 pruebas | 50 PCS |
| 15109192 | Comprimido de reactivo de bromo | De 0,1 a 13,5 mg/l | - | paquete de 100 |
| 11772218 | Cloruro | De 0.5 a 25 mg/l de Cl- | 50 pruebas | 50 PCS |
| 11702248 | Dióxido de cloro | DE 0.02 a 11 mg/l de ClO2 | 100 pruebas | paquete de 100 |
| 11752238 | Cloruro | De 0.01 a 6 mg/l de Cl2 | 100 pruebas | 100 PCS |
| 11732228 | Cloruro | De 0.01 a 6 mg/l de Cl2 | 50 ensayos cada uno (libre y total) | 50 PCS |
| 11762238 | Cloruro | De 0.01 a 6 mg/l de Cl2 | 100 pruebas | 100 PCS |
| 15149192 | Cloro, clorato de sodio | De 5 a 200 mg/l | 100 tests | paquete de 100 |
| 11792218 | cobre | De 0.05 a 5 mg/l de Cu | 50 pruebas | 50 PCS |
| 11722228 | Cinc | De 0.02 a 1 mg/l de Zn | 50 pruebas | 50 PCS |
| 11792238 | Ácido cianúrico | De 5 a 90 mg/l | 100 tests | paquete de 100 |
| 15139192 | Método de metalftaleína | De 2 a 50 mg/l | 100 tests | paquete de 100 |
| 11782188 | Hidracina | De 0.05 a 0.5 mg/l de N2H4 | 30 pruebas | paquete de 30 |
| 11772238 | Hierro | De 0.02 a 1 mg/l de Fe | 100 pruebas | 100 PCS |
| 11702228 | Manganeso | De 0.2 a 4 mg/l de Mn | 50 pruebas | 50 PCS |
| 11732218 | Nitrato | De 1 a 40 mg/l | 50 pruebas | 50 PCS |
| 11722238 | Nitrito | De 0.01 a 0.5 mg/l de N | 100 pruebas | 100 PCS |
| 11732238 | Ozono | De 0.05 a 0.5 mg/l de O3 | 100 pruebas | 100 PCS |
| 11702238 | pH | pH de 6.5 a 8.4 | 100 pruebas | 100 PCS |
| 11742228 | Fosfato | De 0.05 a 4 mg/l de PO4 | 50 pruebas | 50 PCS |
| 11752228 | Fosfato | De 1 a 80 mg/l de PO4 | 50 pruebas | 50 PCS |
| 11712228 | Sílice | De 0.05 a 4 mg/l de SiO2 | 50 pruebas | 50 PCS |
| 11742238 | Sílice | De 0.05a 4 mg/l de SiO2 | 100 comprimidos | 100 PCS |
| 11782238 | Sulfato | De 5 a 100 mg/l de SO4 | 100 pruebas | 100 PCS |
| 11762218 | Sulfuro | De 0.04 a 0.5 mg/l de S | 50 pruebas | 50 PCS |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
Elija los reactivos en comprimidos que necesita para colorímetros Orion™ AQUAfast y espectrofotómetros Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis y UV-Vis con kits de análisis químicos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II.Estos cómodos y prácticos comprimidos de disolución rápida se pueden añadir de manera precisa a muestras sin dejar reactivo residual en el embalaje y son muy estables para una accesibilidad de larga duración.Los reactivos en comprimidos miden alcalinidad, aluminio, boro, amoníaco, cloruro, cloro, dióxido de cloro, cobre, DEHA, dureza, hidracina, peróxido de hidrógeno, hierro, manganeso, nitrato, nitrito, ozono, pH, fosfato, potasio, sílice, sulfato, sulfuro y cinc.
- Para su uso con:Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 y los medidores y otros colorímetros Orion AQ2 descatalogados
- N.º de pruebas:Desde 50 hasta 100
Garantía:fuera de la caja
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Aluminio |
| Formatos de reactivos de pruebas | Polvo |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700 |
| Descripción | Paquete de polvo de aluminio AQUAfast, 100 pruebas |
| Método | Cianuro R Eriochrome |
| temp | De 0,01 a 0,25 mg/l |
| Métodos aprobados por la EPA | Equivalente a WW |
| Cantidad | 100 tests |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.