Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Free & Total Chlorine Bulk DPD Powder Reagents
Descripción
Measure residual chlorine in water samples using Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Free and Total Chlorine Bulk DPD Powder Dispensers and Vials with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. The powder chemistries dissolve quickly in the solution and are easy to mix. Each vial contains 250 counts of DPD reagent and is available for free chlorine or total chlorine analysis in the lab or field.
- Mide de 0,02 a 2,00 mg/l (ppm) de cloro libre o total
- Los dispensadores de polvo a granel están diseñados para una alta productividad de muestras – reducen el coste por ensayo y minimizan los residuos en comparación con los reactivos envasados individualmente
- Son equivalentes a otros reactivos conocidos y ampliamente utilizados, incluyendo Orion AQUAfast AC4P71 cloro libre y Orion AQUAfast AC4P72 paquetes de cloro total en polvo
- Compatible con los colorímetros Orion AQUAfast AQ4000, AQ3700 y AQ3170
- Compatible con los espectrofotómetros Orion AquaMate AQ8000 y AQ7000
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador de polvo a granel de DPD de cloro total AQUAfast AQ250T |
| Incluye | Dos viales de cloro total en polvo, 500 recuentos (2 x 250 recuentos) |
| Cantidad | 2 x 250 recuentos |
| temp | De 0,02 a 2 mg/l de Cl2 |
| Reagent Form | Polvo |
| Reactivos | cloro |
| Método de prueba | DPD |
Seguridad y manipulación
- AQUAfast total chlorine powder pack
- Atención||Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P391-Recoger el vertido.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium oxalate, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate