Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios del turbidímetro Orion™ AQUAfast™ AQ4500
Código de producto. 11767717
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Accesorio para turbidímetro
Kit de aceite de silicio y paño
Patrón de turbidez de formacina
Turbidímetro
Vial de repuesto para turbidez
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
475 ml
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11767717 Kit de aceite de silicio y paño cada uno
11757717 Patrón de turbidez de formacina 475 ml
10494362 Accesorio para turbidímetro 1 PCS
11722178 Vial de repuesto para turbidez 12 PCS
10672853 Turbidímetro 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11767717 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AC45S1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.38€
    39.73€ / paquete de 1
    Ahorro 5.65€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Asegúrese de que su turbidímetro tiene los accesorios que necesita, como viales para turbidímetros, patrones de turbidez primarios y patrones de turbidez de formacina, entre otros.
Asegúrese de que su turbidímetro Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 tiene los accesorios que necesita con nuestra selección de accesorios para el turbidímetro Orion™ AQUAfast™ AQ4500 que incluyen viales para turbidímetro, patrones primarios de turbidez y patrones de turbidez de formacina, entre otros. Nuestro turbidímetro Orion AQUAfast AQ4500 incluye funciones avanzadas, como fuentes dobles de luz y métodos para agua potable y residual aprobados por la normativa de la EPA de EE. UU. Esté al día respecto a los cambiantes protocolos normativos; con el LED de luz blanca cumplirá con los requisitos de la EPA 180.1 y con el LED infrarrojo cumplirá los requisitos de la ISO 7027. Seleccione el modo de medición de entre los disponibles, incluidos EPA 180.1, ISO para mediciones nefelométricas, ISO para absorbancia, % de transmitancia, EBC y ASBC. Este medidor resistente al agua IP67 registra 100 puntos de datos y ofrece un promedio de duración de la batería de 2500 horas de uso intermitente.
Registre datos en la memoria interna o solicite el cable AQ4CBL para enviar datos a la impresora o copiarlos en un ordenador para facilitar el almacenamiento de los resultados con marca de fecha y hora.
  • Aprobación de la EPA de EE. UU. para el análisis y generación de informes de turbidez del agua potable según 40 CFR parte 141, vol.74, n.º 147, del lunes 3 de agosto de 2009. Rules and Regulations pp. 38351-38356
  • Fuente doble para cumplir con EPA 180.1 e ISO 7027
  • Mediciones nefelométricas y proporcionales con calibración automática
  • Turbidímetro IP67 portátil resistente al agua
  • Lecturas entre 0 y 1000 UTN con posibilidad de elegir unidad: NT, FTU, FNU, ASBC o EBC
Incluye:
  • Medidor AQ4500
  • Conjunto de 5 patrones de calibración principales aprobados por EPA de EE. UU.
  • Siete viales de vidrio
  • Guía del usuario
  • Maletín de transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de aceite de silicio y paño
Para utilizar con (equipo) Turbidímetro AQ4500
Métodos aprobados por la EPA Aprobación de la EPA de EE.UU. del informe de agua potable según la parte 141 CFR40 , vol .74, n.º 147, lunes 3 de agosto de 2009. Normas y regulaciones pág. 38351-38356 EPA 180.1 e ISO 7028
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.