Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios del turbidímetro Orion™ AQUAfast™ AQ4500
Código de producto. 11757717
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Accesorio para turbidímetro
Kit de aceite de silicio y paño
Patrón de turbidez de formacina
Turbidímetro
Vial de repuesto para turbidez
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
475 ml
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
11757717 Patrón de turbidez de formacina 475 ml
10494362 Accesorio para turbidímetro 1 PCS
11767717 Kit de aceite de silicio y paño cada uno
11722178 Vial de repuesto para turbidez 12 PCS
10672853 Turbidímetro 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11757717 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AC45FZ
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asegúrese de que su turbidímetro tiene los accesorios que necesita, como viales para turbidímetros, patrones de turbidez primarios y patrones de turbidez de formacina, entre otros.
Asegúrese de que su turbidímetro Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 tiene los accesorios que necesita con nuestra selección de accesorios para el turbidímetro Orion™ AQUAfast™ AQ4500 que incluyen viales para turbidímetro, patrones primarios de turbidez y patrones de turbidez de formacina, entre otros. Nuestro turbidímetro Orion AQUAfast AQ4500 incluye funciones avanzadas, como fuentes dobles de luz y métodos para agua potable y residual aprobados por la normativa de la EPA de EE. UU. Esté al día respecto a los cambiantes protocolos normativos; con el LED de luz blanca cumplirá con los requisitos de la EPA 180.1 y con el LED infrarrojo cumplirá los requisitos de la ISO 7027. Seleccione el modo de medición de entre los disponibles, incluidos EPA 180.1, ISO para mediciones nefelométricas, ISO para absorbancia, % de transmitancia, EBC y ASBC. Este medidor resistente al agua IP67 registra 100 puntos de datos y ofrece un promedio de duración de la batería de 2500 horas de uso intermitente.
Registre datos en la memoria interna o solicite el cable AQ4CBL para enviar datos a la impresora o copiarlos en un ordenador para facilitar el almacenamiento de los resultados con marca de fecha y hora.
  • Aprobación de la EPA de EE. UU. para el análisis y generación de informes de turbidez del agua potable según 40 CFR parte 141, vol.74, n.º 147, del lunes 3 de agosto de 2009. Rules and Regulations pp. 38351-38356
  • Fuente doble para cumplir con EPA 180.1 e ISO 7027
  • Mediciones nefelométricas y proporcionales con calibración automática
  • Turbidímetro IP67 portátil resistente al agua
  • Lecturas entre 0 y 1000 UTN con posibilidad de elegir unidad: NT, FTU, FNU, ASBC o EBC
Incluye:
  • Medidor AQ4500
  • Conjunto de 5 patrones de calibración principales aprobados por EPA de EE. UU.
  • Siete viales de vidrio
  • Guía del usuario
  • Maletín de transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Patrón de turbidez de formacina
Para utilizar con (equipo) Turbidímetro AQ4500
Descripción Patrón de turbidez de formacina, 4000 UTN, 475 ml
Métodos aprobados por la EPA Aprobación de la EPA de EE.UU. del informe de agua potable según la parte 141 CFR40 , vol .74, n.º 147, lunes 3 de agosto de 2009. Normas y regulaciones pág. 38351-38356 EPA 180.1 e ISO 7027
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formazin Standard, 4000 NTU
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethylenetetramine
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.