Learn More
Thermo Scientific™ Microelectrodo de pH Orion™ 9863BN
Código de producto. 10222781
Cambiar vista
Click to view available options
Referencia interna:
Junta simple Ag/AgCl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Referencia interna Tamaño de la unidad
10222781 Junta simple Ag/AgCl cada uno
1 options
Código de producto. 10222781 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9863BN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Perfore septos para medir el pH con el microelectrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 9863BN, un electrodo combinado con cuerpo de vidrio y punta de aguja biselada de calibre 16.
Perfore septos para medir el pH con el microelectrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 9863BN, un electrodo combinado con cuerpo de vidrio y punta de aguja biselada de calibre 16.
Incluye:
  • Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos, 900011
Recomendada para:
  • Perforar septos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Micro-electrodo de pH
Junta Cerámica
Material Vidrio
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Electrodo. Electrodo combinado con punta de aguja biselada; Punta: 40 x 1,7mm
Tipo de solución de llenado 4M KCl con Ag/AgCl, Orion n.º N.º 900011
Referencia interna Junta simple Ag/AgCl
Inmersión máx. 3mm
Precisión 0,02
Requisitos de almacenamiento Para asegurar la rápida respuesta y el cierre por gravedad, el elemento detector y la junta de referencia no deben secarse. Limpie siempre el electrodo antes de guardarlo. Almacenamiento a corto plazo (hasta una semana): Sumerja el electrodo en la solución de almacenamiento de electrodos de pH, cat. 910001. Para evitar que se cristalice la solución de llenado, cubra el orificio de llenado siempre que desee almacenar el electrodo y abra el orificio de llenado al calibrar y realizar la medición. Almacenamiento a largo plazo (más de una semana): Rellene el electrodo y proteja el orificio de llenado. Cubra el electrodo con el tubo de vidrio protector que contiene unas gotas de solución de almacenamiento. Antes de volver a utilizar el electrodo, prepárelo como si fuera uno nuevo.
Longitud (imperial) 5,39 in
Longitud del cable (imperial) 3,28 pies
Longitud (métrico) 137 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro del tapón (métrico) 1,7 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.