Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Sure-Flow Orion™ 9165BNWP
Descripción
Electrodo combinado de pH con cuerpo epóxico para garantizar una respuesta rápida en muestras difíciles y suelos.
electrode storage solution, 475ml, and 12 mm electrode storage bottle
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrodo combinado de pH |
| Junta | Sure-Flow |
| Material | Cuerpo epóxico |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Referencia interna | Ag/AgCl pH |
| Precisión | 0,02 |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 212 °F |
| Longitud (imperial) | 4,7 in |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.