Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de pH/ATC 3 en 1 Orion™ 9157BNMD Triode™
Description
Utilice la sonda de pH/ATC 3 en 1 Thermo Scientific™ Orion™ 9157BNMD Triode™ sobre el terreno o en la planta.
Características:
- Material: cuerpo de epoxi.
- Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
- Intervalo de temperatura: De 0° a 90 °C
- Unión: fibra de vidrio.
- Tipo de referencia: Ag/AgCl
- Tiene un sistema de referencia interno de Ag/AgCl, referencia sellada
Incluye:
- un frasco de 60 sml de solución de llenado 900011
- Dimensiones: 120 x 12mm
- Diámetro del tapón: 16mm
Specifications
Specifications
| Descripción | Conector BNC; junta de fibra de vidrio; rellenable |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Fibra de vidrio |
| Material | Epoxi |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 90°C |
| Tipo | Sonda de pH/ATC, conector BNC |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para trabajo de campo o en la planta. |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH Orion (campo o en planta) |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Show More |