Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de pH/ATC 3 en 1 Orion™ 9157BNMD Triode™
Código de producto. 10255313
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Mini DIN
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10255313 Mini DIN 1 PCS
10490633 BNC cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10255313 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9157BNMD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    472.29€ / paquete de 1
    Ahorro 97.71€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Utilice esta sonda altamente versátil, que contiene un electrodo relleno de gel de bajo mantenimiento con ATC integrado, ya sea en el campo o en una planta.
Utilice la sonda de pH/ATC 3 en 1 Thermo Scientific™ Orion™ 9157BNMD Triode™ sobre el terreno o en la planta.
Características:
  • Material: cuerpo de epoxi.
  • Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
  • Intervalo de temperatura: De 0° a 90 °C
  • Unión: fibra de vidrio.
  • Tipo de referencia: Ag/AgCl
  • Tiene un sistema de referencia interno de Ag/AgCl, referencia sellada
Incluye:
  • un frasco de 60 sml de solución de llenado 900011
Dimensiones:
  • Dimensiones: 120 x 12mm
  • Diámetro del tapón: 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Conector mini DIN; junta de fibra de vidrio; rellenable
Tipos de conector Mini DIN
Junta Fibra de vidrio
Material Epoxi
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 90°C
Tipo Sonda de pH/ATC, conector mini-DIN
Para utilizar con (aplicación) Ideal para trabajo de campo o en la planta.
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH Orion (campo o en planta)
Referencia interna Ag/AgCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 194 °F
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,47 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Diámetro del tapón (métrico) 16 mm