Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH de junta doble Orion™ 9110DJWP
Código de producto. 10237293
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC resistente al agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10237293 BNC resistente al agua cada uno
1 options
Código de producto. 10237293 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9110DJWP
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Mida muestras pequeñas, de hasta 0,2 ml, con el electrodo de pH de unión doble Thermo Scientific™ Orion™ 9110DJWP.
Mida muestras pequeñas de hasta 0,2 ml con el electrodo de pH de unión doble Thermo Scientific™ Orion™ 9110DJWP, un electrodo combinado de pH semimicro.
Orion™ Double Junction Electrodes have an isolated Ag/AgCl reference system which prevents silver from coming in contact with the sample. Great for measuring TRIS buffer, sulfide and protein samples.
Solutions required
  • Electrode fill solution
  • 910008 3M KCl filling solution, 5 x 60 mL bottles
Electrode storage solution
  • 910001 pH electrode storage solution, 475 mL bottle
pH buffers
  • 910168 pH 1.68 buffer, NIST traceable, 475 mL
  • 910104 pH 4.01 buffer, color coded red, NIST traceable, 475 mL
  • 910105 pH 5.00 buffer, color coded orange, NIST traceable, 475 mL
  • 910686 pH 6.86 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
  • 910107 pH 7.00 buffer, color coded yellow, NIST traceable, 475 mL
  • 910918 pH 9.18 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
  • 910110 pH 10.01 buffer, color coded blue, NIST traceable, 475 mL
  • 910112 pH 12.46 buffer, NIST traceable, 475 mL
  • 910199 Standard All-in-One pH buffer kit, includes pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers, 475ml each, pH
  • electrode storage solution, 475 mL, and 12 mm electrode storage bottle
pH cleaning solution kit
  • 900020 Cleaning solution A and C, 30 mL each. B and D, 60 mL each
Items included with
  • 910008 3M KCl filling solution 60 mL 1 bottle
Warranty period
  • 12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo de pH de unión doble
Tipos de conector BNC resistente al agua
Junta Cerámica
Material Cuerpo de vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 60 °C
Tipo Electrodo de pH de unión doble
Tipo de solución de llenado 3M KCl.
Para utilizar con (equipo) Standard pH Meter
Referencia interna Unión doble de Ag/AgCl
Precisión 0,02
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 140 °F