Descripción
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 9103BNWP incluye referencias de plata/cloruro de plata, muy utilizadas debido a la exactitud y al amplio intervalo de temperaturas que abarcan.
Incluye:
- Frasco de 60 ml de solución de relleno Orion, 900011
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con conector resistente al agua |
| Tipos de conector | Se requiere un adaptador BNC a USS con este producto como compra por una sola vez. N.º de referencia: 13-641-890 |
| Junta | Cerámica |
| Material | Cuerpo de vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 90°C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH de Ag/AgCl, cuerpo de vidrio, conector BNC resistente al agua |
| Tipo de solución de llenado | KCl 4M con Ag/AgCl |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH estándar, conector BNC |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.