Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de semicelda de referencia Orion™ 900200 Sure-Flow™
Código de producto. 10101311
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Punta de pines
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10101311 Punta de pines cada uno
1 options
Código de producto. 10101311 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 900200
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Realice determinaciones de ISE con el electrodo de semicelda de referencia Thermo Scientific™ Orion™ 900200 Sure-Flow™, un electrodo de referencia de unión doble.
Realice determinaciones de ISE con el electrodo de semicelda de referencia Thermo Scientific™ Orion™ 900200 Sure-Flow™, un electrodo de referencia de unión doble.
Thermo Scientific™ Orion™ Double Junction Electrodes have an isolated Ag/AgCl reference system which prevents silver from coming in contact with the sample. Great for measuring TRIS buffer, sulfide and protein samples.
Solutions required
  • Electrode fill solution
  • 900002 Inner chamber fill solution for 900200, 5 x 60 mL
  • 900003 Outer chamber fill solution for 900200, 5 x 60 mL
pH buffers
  • 910168 pH 1.68 buffer, NIST traceable, 475 mL
  • 910104 pH 4.01 buffer, color coded red, NIST traceable, 475 mL
  • 910105 pH 5.00 buffer, color coded orange, NIST traceable, 475 mL
  • 910686 pH 6.86 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
  • 910107 pH 7.00 buffer, color coded yellow, NIST traceable, 475 mL
  • 910918 pH 9.18 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
  • 910110 pH 10.01 buffer, color coded blue, NIST traceable, 475 mL
  • 910112 pH 12.46 buffer, NIST traceable, 475 mL
  • 810199 All-in-One ROSS pH buffer kit, includes pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers, 475ml each ROSS pH electrode storage solution, 475 ml, pH electrode cleaning solution C, 30 ml and 12 mm electrode storage bottle
pH cleaning solution kit
  • 900020 Cleaning solution A and C, 30 mL each. B and D, 60 mL each
Items included with
  • 900002 Double junction reference inner fill solution 60 mL 1 bottle
  • 900003 Double junction reference outer fill solution 60 mL 1 bottle
Warranty period
  • 12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo de semicelda de referencia 900200 Sure-Flow
Tipos de conector Punta de pines
Junta Sure-Flow
Material Cuerpo epóxico
Intervalo de pH Desde 0 hasta 15
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo de semicelda de referencia
Tipo de solución de llenado Diversas soluciones de llenado
Para utilizar con (equipo) ISE Indicating Sensor Half Cells
Referencia interna Unión doble de Ag/AgCl
Longitud (métrico) 110 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Diámetro del tapón (métrico) 16 mm