Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Orion™ 8104BNUWP ROSS Ultra™
Código de producto. 11762757
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
WPBNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
11762757 WPBNC cada uno
1 options
Código de producto. 11762757 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 8104BNUWP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Obtenga determinaciones precisas del pH y disfrute de un bulbo reforzado para aplicaciones difíciles de laboratorio con el electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8104BNUWP ROSS Ultra™.
Obtenga determinaciones precisas del pH y disfrute de un bulbo reforzado para aplicaciones difíciles de laboratorio con el electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8104BNUWP ROSS Ultra™, un electrodo combinado de uso general con cuerpo de vidrio de rendimiento superior.
Incluye:
  • Cable de 1 metro
Requiere:
  • Tampones de pH (pH 7 de ±1 a 3 unidades de pH), vasos de precipitados de plástico o vidrio.
  • Agitador magnético o sonda de agitador Orion.
  • Agua destilada o des-ionizada.
Compatible con:
El conector BNWP es compatible con todos los conectores BNC estándar, tanto de los medidores de la serie Thermo Scientific™ Orion Star™ como de otros modelos de la competencia.
Recomendada para:
  • Aplicaciones difíciles de laboratorio y mediciones de control de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo combinado con cuerpo de vidrio y bulbo reforzado; 120 x 12 mm
Tipos de conector WPBNC
Junta Cerámica
Material Cuerpo de vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo de pH
Tipo de solución de llenado 3M KCl
Referencia interna ROSS
Precisión 0,01
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Longitud del cable (imperial) 39,4 in
Longitud del cable (métrico) 1 m
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.