Learn More
Thermo Scientific™ Semimicroelectrodo combinado de pH Orion™ 8103 ROSS™
Description
Obtenga lecturas estables de 0,01 de pH en menos de 30 segundos con el electrodo combinado de pH semimicro Thermo Scientific™ Orion™ 8103BN ROSS™. Los resultados tienen una precisión entre tres y cinco veces superior a la que se alcanza con los electrodos convencionales.
Características:
- Funciona también en el caso extremo de que la diferencia de temperatura de las muestras sea de 50 °C o más.
- Con una deriva inferior a 0,002 pH al día, la reestandarización es mínima.
- Permite instalar tubos de ensayo, mide muestras pequeñas de hasta 0,2 ml.
- Punta semimicro
- Diámetro del tapón: 16mm
Incluye:
- Frasco de 60 ml de solución de llenado, Orion Nº N.º 810007
Recomendada para:
- Laboratorios clínicos, farmacéuticos y de productos alimentarios, donde el tamaño de las muestras sea un limitante.
Specifications
Specifications
| Descripción | Punta semimicro |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Cerámica |
| Material | Cuerpo de vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Semimicroelectrodo combinado de pH, conector BNC |
| Desviación | <0,002 pH/día |
| Tipo de solución de llenado | 3M KCl |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH estándar, conector BNC |
| Show More |