Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de referencia Orion™ 800500U ROSS Ultra™
Código de producto. 10596669
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10596669 120 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10596669 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 800500U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.05€
    346.71€ / paquete de 1
    Ahorro 74.34€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Realice determinaciones precisas del pH en trabajos rutinarios o de investigación con el electrodo de referencia Thermo Scientific™ Orion™ 800500U ROSS Ultra™.
Realice determinaciones precisas del pH en trabajos rutinarios o de investigación con el electrodo de referencia Thermo Scientific™ Orion™ 800500U ROSS Ultra™, un electrodo de semicelda con cuerpo de vidrio y conector de punta de alfiler.
Incluye:
  • Frascos de 60 ml de solución de llenado de electrodos ROSS, 810007.
Compatible con:
  • 8101BNWP
  • Media-celda de pH 8101SC ROSS
  • Electrodo de media-celda de sodio 8411BN ROSS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo de referencia 800500U ROSS Ultra™
Tipos de conector BNC (Waterproof)
Junta Cerámica
Material Cuerpo de vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo de referencia
Electrodo. Electrodo de media-celda de referencia con cuerpo de vidrio y conector de punta de alfiler.
Tipo de solución de llenado Solución de llenado de electrodo ROSS
Para utilizar con (aplicación) Determinación del pH precisa.
Referencia interna ROSS
Precisión 0,01
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro del cuerpo (métrico) 120 mm
Diámetro del tapón (métrico) 16 mm