Learn More
Analizador de sílice Orion™ 2230XP
Descripción
Proteja los sistemas críticos y consiga una monitorización en línea continua de las sílices reactivas con el analizador de sílice Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP. Este analizador ofrece un rendimiento en línea y está diseñado para reducir el consumo de reactivos y el coste total de propiedad.
Características del producto
- La interfaz de usuario sencilla e intuitiva ofrece un menú de navegación.
- La pantalla de gran tamaño facilita la lectura en distintas condiciones de iluminación
- El tamaño compacto permite colocar el analizador en un panel o en la pared
- El uso de menos volúmenes de reactivos reduce los costes operativos
Specifikationer
Specifikationer
| Exactitud | Menos del 5 % de la lectura o ±0,5 ppb, el que sea mayor, de 0 a 300 ppb. Menos del 10 % de la lectura de 300 a 5000 ppmm. |
| Detalles de comunicación | Protocolo ASCII para crear informes de datos de RS232 |
| Bucles de corriente | Dos 0/4-20 mA - acción directa o inversa (aisladas). Máximo 900 Ohm |
| Descripción | Analizador de sílice 2230XP |
| Límites de detección | 0.5ppb |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 45 °C |
| Tipo | Analizador de sílice |
| Clasificación de carcasa | NEMA12 (cabina de sistemas electrónicos), NEMA4X (cabina de fluidos) |
| Caudal | De 50 a 1000 ml/min |
| Entrada/salida | 0,25 pulg (D.E.), tubo flexible de polipropileno o un material similar |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?