missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ 2100 Series and 1800 Series Analyzer Reagents for Orion™ Online Monitors

Código de producto. 16865623
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Reactivo
Tubos de conducción
Tamaño de la unidad:
1 set
2 litros
3 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
16865623 Reactivo 3 litros
16855623 Reactivo 2 litros
16535484 Tubos de conducción 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16865623 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 181811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    849.48€
    537.39€ / 3 litros
    Ahorro 312.09€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice estos reactivos de los analizadores para nuestros analizadores de procesos.

Utilice los reactivos de los analizadores Thermo Scientific™ Orion™ serie 2100 y serie 1800 para los monitores en línea Orion™ con los analizadores de procesos Orion™.

Reactivos para los analizadores Orion 2109XP, 2110XP, 2111LL, 2111XP, 2117XP, 2118XP, 2120XP, 1809, 1810, 1811AO, 1811EL, 1817HL, 1817LL, 1818 y 1820.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Analizador Thermo Scientific de la serie 1800
Tipo Reactivo
Cantidad 3 x 1 L

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.