missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ 2100 Series and 1800 Series Analyzer Reagents for Orion™ Online Monitors

Código de producto. 16855623
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 set
2 litros
3 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
16855623 2 litros
16865623 3 litros
16535484 1 set
16854531 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16855623 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 181130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.51€
    235.72€ / 2 litros
    Ahorro 136.79€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice estos reactivos de los analizadores para nuestros analizadores de procesos.

Utilice los reactivos de los analizadores Thermo Scientific™ Orion™ serie 2100 y serie 1800 para los monitores en línea Orion™ con los analizadores de procesos Orion™.

Reactivos para los analizadores Orion 2109XP, 2110XP, 2111LL, 2111XP, 2117XP, 2118XP, 2120XP, 1809, 1810, 1811AO, 1811EL, 1817HL, 1817LL, 1818 y 1820.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Para utilizar con (equipo) 1811 Sodium Analyzers
Tipo Reactivo
Cantidad 2 L

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.