Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de accesorios para analizadores Orion™ series 2100 y 1800
Código de producto. 13197563 Tienda Thermo Scientific Productos
Código de producto. 13197563 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 181160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tubos de difusión de paredes finas (173 cm) para usarlos con analizadores ISE de la serie 2100 para alta alcalinidad con juntas tóricas, paquete de 3
Elija entre una variedad de accesorios para analizadores Thermo Scientific™ Orion™ series 2100 y 1800, que incluye diversas piezas de accesorios de repuesto y consumibles, como bombas de aire, tubos de difusión y celdas de flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubos de difusión