Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo negros Original Plus OB
Código de producto. p-7162396
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
16348191 36 1 par
16358191 37 1 par
16368191 38 1 par
16378191 39 1 par
16388191 40 1 par
16398191 41 1 par
16308201 42 1 par
7 options
Código de producto. 16348191
Marca: ABEBA™ 37531/36
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los zuecos de trabajo negros ABEBA™ Original Plus OB son lavables a 30 grados y tienen una correa de talón plegable y suela de TPU antideslizante.
  • Calidad, comodidad, durabilidad
  • Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela exterior de TPU antideslizante
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Tratamiento higienizado
Especificaciones
Material de la hebilla Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347: 2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD
Tipo de tapón Correa de talón plegable
Color Negro
Material Microfibra
Tamaño 36
Características exclusivas Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos
Material de la suela Poliuretano termoplástico
Modelo Zuecos
Cantidad de embalaje 1 par
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20347: 2012; DIN EN 61340
Resistente a Agua