Learn More
B Braun™ Línea Perfumor™ original
Código de producto. 10020234
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,6 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10020234 1,6 ml cada uno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 10020234 Proveedor B Braun™ N.º de proveedor 8723060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.20€
    1.66€ / paquete de 1
    Ahorro 0.54€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Fabricado en polietileno. B Braun™ Original Perfusor™ La línea es ideal para usar con bombas de jeringa utilizadas en tecnología de infusión hasta una presión de < 2 barras.
  • Para todas las bombas de jeringa utilizadas en la tecnología de infusión hasta una presión de <2 bares
    • Volumen de espacio muerto minimizado
    • Fabricadas con polietileno
  • Aproximaciones Luer lock
    • Tipo Estándar: disponible en diferentes longitudes
    • Tipo Opaque: con plomo negro para fármacos sensibles a la luz
    • Tipo UV-Protect: con cable naranja-transparente para fármacos sensibles a la luz
Especificaciones
Material Polietileno
Diámetro interior de la aguja (métrico) 1,0 mm
Longitud (métrico) 200 cm
Volumen (métrico) 1,6 ml