Learn More
Orientin, TRC
Código de producto. 30133475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133475 50 mg 50 miligramos
30010856 25 mg 25 miligramos
30009261 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO67490050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28608-75-5
Fórmula molecular C21 H20 O11
Peso molecular (g/mol) 448.38
Sinónimo Orientin (6CI,7CI,8CI), 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-8-β-D-glucopyranosyl-5,7-dihydroxy-, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-8-β-D-glucopyranosyl-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 8-β-D-Glucopyranosyl-3',4',5,7-tetrahydroxyflavone, Luteolin 8-C-glucoside, Luteolin 8-C-β-D-glucopyranoside, Luteolin 8-C-β-glucopyranoside, Luteolin-8-C-glucoside, Luteolin-8-glucoside, Lutexin, Orientin (flavone)
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenilo)-5,7-dihidroxi-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]cromeno-4-uno
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orientin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20O11/c22-6-14-17(28)18(29)19(30)21(32-14)16-11(26)4-10(25)15-12(27)5-13(31-20(15)16)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17-19,21-26,28-30H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1006
Porcentaje de pureza >95%