Learn More
Orientin 100 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322569 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322569 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15743000WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orientin
CAS 28608-75-5
Nombres de analitos o componentes Orientin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C21 H20 O11
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20O11/c22-6-14-17(28)18(29)19(30)21(32-14)16-11(26)4-10(25)15-12(27)5-13(31-20(15)16)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17-19,21-26,28-30H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]cromen-4-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 448.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1006 g/mol