Learn More
MedChemExpress Oridonin
Código de producto. 16462336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462336 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16462336 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0004
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Oridonin (NSC-250682), a diterpenoid isolated from Rabdosia rubescens, acts as an inhibitor of AKT, with IC50s of 8.4 and 8.9 μM for AKT1 and AKT2; Oridonin possesses anti-tumor, anti-bacterial and anti-inflammatory effects.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 364.43 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 28957-04-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.86%
Solubilidad DMSO : 125 mg/mL (343.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Sinónimo NSC-250682∣ Isodonol
Objetivo Akt∣Bacterial