Learn More
Mezcla de plaguicidas organofosforados 988 200 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azinphos-methyl∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Disulfoton∣Ethion∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| CAS | 86-50-0, 8065-48-3, 333-41-5, 298-04-4, 563-12-2, 121-75-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Azinphos-methyl∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Disulfoton∣Ethion∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Azinphos-methyl 200 μg/mL∣Demeton (O+S) 200 μg/mL∣Diazinon 200 μg/mL∣Disulfoton 200 μg/mL∣Ethion 200 μg/mL∣Malathion 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Parathion-methyl 200 μg/mL |