Learn More
Mezcla de cloruro de butilestaño organometálico 2000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibutyltin-dichloride∣n-Butyl-tin trichloride∣Tetrabutyltin∣Tributyltin Chloride |
| CAS | 683-18-1, 1118-46-3, 1461-25-2, 1461-22-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Dibutyltin-dichloride∣n-Butyl-tin trichloride∣Tetrabutyltin∣Tributyltin Chloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diclorometano |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dibutyltin-dichloride 2000 μg/mL∣n-Butyl-tin trichloride 2000 μg/mL∣Tetrabutyltin 2000 μg/mL∣Tributyltin Chloride 2000 μg/mL |