Learn More
Mezcla de pesticidas organohaluros 2 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alachlor∣Aldrin∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Methoxychlor |
| CAS | 15972-60-8, 309-00-2, 60-57-1, 72-20-8, 58-89-9, 76-44-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Alachlor∣Aldrin∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Methoxychlor |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Tipo de solución | Mixture |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Endrin 99.94 μg/mL∣gamma-HCH 99.94 μg/mL∣Aldrin 99.95 μg/mL∣Heptachlor 99.95 μg/mL∣Dieldrin 99.98 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Alachlor 100.02 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100.02 μg/mL∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A) 100.05 μg/mL∣Methoxychlor 100.23 μg/mL |