Learn More
Mezcla de plaguicidas organoclorados 942 1000 μg/ml en metil terc-butil éter, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328096 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328096 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000942MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor
CAS 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8, 319-84-6
Nombres de analitos o componentes 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4,4'-DDD 1000 μg/mL∣4,4'-DDE 1000 μg/mL∣4,4'-DDT 1000 μg/mL∣Aldrin 1000 μg/mL∣alpha-Endosulfan 1000 μg/mL∣alpha-HCH 1000 μg/mL∣beta-Endosulfan 1000 μg/mL∣beta-HCH 1000 μg/mL∣delta-HCH 1000 μg/mL∣Dieldrin 1000 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 1000 μg/mL∣Endrin 1000 μg/mL∣Endrin-aldehyde 1000 μg/mL∣gamma-HCH 1000 μg/mL∣Heptachlor 1000 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 1000 μg/mL∣Methoxychlor 1000 μg/mL