Learn More
Mezcla de plaguicidas organoclorados 637 500 μg/ml en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314609 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314609 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000637HE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Isodrin∣Methoxychlor∣Mirex
CAS 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3
Nombres de analitos o componentes 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Isodrin∣Methoxychlor∣Mirex
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Hexane
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4'-DDD 500 μg/mL∣2,4'-DDE 500 μg/mL∣2,4'-DDT 500 μg/mL∣4,4'-DDD 500 μg/mL∣4,4'-DDE 500 μg/mL∣4,4'-DDT 500 μg/mL∣Aldrin 500 μg/mL∣alpha-Endosulfan 500 μg/mL∣alpha-HCH 500 μg/mL∣beta-Endosulfan 500 μg/mL∣beta-HCH 500 μg/mL∣delta-HCH 500 μg/mL∣Dieldrin 500 μg/mL∣Endrin 500 μg/mL∣gamma-HCH 500 μg/mL∣Heptachlor 500 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 500 μg/mL∣Hexachlorobenzene 500 μg/mL∣Isodrin 500 μg/mL∣Methoxychlor 500 μg/mL∣Mirex 500 μg/mL