missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mezcla de plaguicidas organoclorados 200 μg/ml en tolueno:hexano, Dr. Ehrenstorfer

Código de producto. 30319738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30319738 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30319738 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000372TH

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Endrin-ketone∣gamma-Chlordane∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor
CAS 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8, 319-84-6
Nombres de analitos o componentes 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Endrin-ketone∣gamma-Chlordane∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Hexane/Toluene
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4,4'-DDD 200 μg/mL∣4,4'-DDE 200 μg/mL∣4,4'-DDT 200 μg/mL∣Aldrin 200 μg/mL∣alpha-Endosulfan 200 μg/mL∣alpha-HCH 200 μg/mL∣beta-Endosulfan 200 μg/mL∣beta-HCH 200 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 200 μg/mL∣delta-HCH 200 μg/mL∣Dieldrin 200 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 200 μg/mL∣Endrin 200 μg/mL∣Endrin-aldehyde 200 μg/mL∣Endrin-ketone 200 μg/mL∣gamma-Chlordane 200 μg/mL∣gamma-HCH 200 μg/mL∣Heptachlor 200 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 200 μg/mL∣Methoxychlor 200 μg/mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.