Learn More
Thermo Scientific™ Torches for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS Systems
Código de producto. 13552790 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Antorcha ICP-MS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
13552790 Antorcha ICP-MS cada uno
1 options
Código de producto. 13552790 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1230790
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Get improved plasma stability from the tulip design and easy, push-in insertion of Thermo Scientific™ torches for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems.
Gain improved plasma stability from the tulip design and easy, push-in Gain improved plasma stability from the tulip design and easy, push-in insertion of fully demountable, single piece, Thermo Scientific™ Torches with connection-free gas supply for Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems. All connectivity (argon gas supplies and plasma ignition) is contained within the torch holder to reduce complexity and improve usability.
Especificaciones
Tipo Antorcha ICP-MS
Para utilizar con (equipo) iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series ICP-MS Systems