Learn More
Org41841, MedChemExpress
Código de producto. 16455637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455637 5 mg 5 miligramos
16432898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16455637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100271
MedChemExpress Org41841 is a partial agonist of both luteinizing hormone/chorionic gonadotropin receptor (LHCGR) and thyroid-stimulating hormone receptor (TSHR) with EC50s of 0.2 and 7.7 μM, respectively.
Org41841 is a partial agonist of both luteinizing hormone/chorionic gonadotropin receptor (LHCGR) and thyroid-stimulating hormone receptor (TSHR) with EC50s of 0.2 and 7.7 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Org41841
CAS 301847-37-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22N4O2S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (248.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N)C2=C(C3=CC=CC(OC)=C3)N=C(SC)N=C2S1)NC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 402.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.53
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism