Learn More
Org 27569, MedChemExpress
Código de producto. 16495618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495618 10 mg 10 miligramos
16481787 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16495618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13288
MedChemExpress Org 27569 is a potent CB1 receptor allosteric modulator, which increases agonist binding, yet blocks agonist-induced CB1 signaling.
Org 27569 is a potent CB1 receptor allosteric modulator, which increases agonist binding, yet blocks agonist-induced CB1 signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Org 27569
CAS 868273-06-7
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28ClN3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 52.2 mg/mL (127.33 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C2=C1)NC(C(NCCC3=CC=C(C=C3)N4CCCCC4)=O)=C2CC
Peso molecular (g/mol) 409.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.95
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation