Learn More
Org-26576, MedChemExpress
Código de producto. 16436027
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16436027 5 mg 5 miligramos
16424556 100 mg 100 miligramos
16413308 10 mg 10 miligramos
16409846 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16436027 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101216
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Org-26576
CAS 1026791-61-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N2O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N2[C@](CCC2)([H])COC3=NC=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 204.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation