Learn More
Tocris Bioscience™ Org 24598, >98%
Descripción
Potent and selective inhibitor of the glial glycine transporter GlyT1b (IC50 = 6.9 nM). Displays negligible activity at GlyT-2, adrenoreceptors, dopamine, 5HT receptors and noradrenaline, dopamine, 5HT and GABA transporters (pIC50 < 4). Active in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-[(3R)-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-glycine |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 10mM in water with gentle warming and to 100mM in DMSO |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.36 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 367.368 |